Merck
WHAWB100040
Unicore Punch Kit
I.D. 6.0 mm, pkg of 4 ea
別名:
Z747432
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Qiagen WB100040
内径
6.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一回の操作で同時に試料を抽出、収集、および保存できるように設計された安価な使い捨て用多目的コアニングツール。ろ紙、ゲル、カード上の乾燥血液などの薄く柔らかい基質を適切に試料化します。 限られた再利用のためにユニットを250°Cでオートクレーブすることができます。
Manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards.
A cutting mat (also available separately: WHAWB100022) included in UniCore Punch Kits ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life time of the cutting tip (up to 500 punches).
特徴および利点
  • Stainless steel cutting edges Stainless steel cutting edges (6.0 mm) enable manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA punch.
  • Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.