Merck
WHAWB100082
Unicore Punch Kit
I.D. 6.00 mm, pkg of 25 ea
別名:
Z708909
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Qiagen WB100082
内径
6.00 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一回の操作で同時に試料を抽出、収集、および保存できるように設計された安価な使い捨て用多目的コアニングツール。ろ紙、ゲル、カード上の乾燥血液などの薄く柔らかい基質を適切に試料化します。 限られた再利用のためにユニットを250°Cでオートクレーブすることができます。
Manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards.
特徴および利点
  • Stainless steel cutting tip (ranging from 6.0 mm) enables manual coring, retrieval, and controlled ejection of the FTA punch.
  • Designed to minimize contamination and carryover between samples when a cleaning procedure is followed.
その他情報
Field of Use : For internal research use only
法的情報
FTA is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare
This document shows intructions for EasiCollect device from GE Healthcare