化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
mouse ... Slc18a2(214084)
rat ... Slc18a2(25549)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
V9014-100UG-PW:
V9014-BULK:
V9014-VAR:
V9014-100UG:
試験成績書(COA)