Merck
Y102
Sigma-Aldrich
YC-1
powder
別名:
3-(5′-ヒドロキシメチル-2′-フリル)-1-ベンジルインダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16N2O2
CAS番号:
分子量:
304.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
white to yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
OCc1ccc(o1)-c2nn(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H16N2O2/c22-13-15-10-11-18(23-15)19-16-8-4-5-9-17(16)21(20-19)12-14-6-2-1-3-7-14/h1-11,22H,12-13H2
InChI Key
OQQVFCKUDYMWGV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE5A(8654)
アプリケーション
Yc-1は、低酸素誘導因子1α(HIF-1α)阻害剤として使用されています。
  • 心筋細胞(CM)で低酸素誘発性Jagged1発現を低減させるために。
  • 前駆細胞増殖およびCD34+細胞とサイドポピュレーション(SP)細胞の表現型に対するその作用、ならびに長期コロニー形成単位を形成できる細胞の増殖速度に対する作用を研究するために。
  • Rho/Rho関連タンパク質キナーゼ(ROCK)経路を活性化することで発現するアルブミン誘発プラスミノーゲン活性化因子阻害物質1(PAI-1)に対する調節スフィンゴシン1-リン酸(S1P)の結合への作用を研究するために。
生物化学的/生理学的作用
YC-1は可溶性グアニリルシクラーゼを活性化し、血小板凝集および血管収縮を防ぎます。循環器疾患を治療する作用があると考えられます。YC-1には、低酸素誘導因子1α(HIF-1α)活性をin vitroで阻害する作用もあります。血管新生抑制性抗がん剤として期待されます。
可溶性グアニリルシクラーゼのNO(一酸化窒素)非依存性活性化物質。
特徴および利点
本化合物は環状ヌクレオチド研究のための製品です。さらに環状ヌクレオチド関連製品をご覧になるにはこちらをクリックしてください。他の研究分野の生物活性低分子についてさらに詳しく知るには sigma.com/discover-bsm にアクセスしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y102-5MG:
Y102-VAR:
Y102-25MG:
Y102-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Luke Gammon et al.
PloS one, 8(4), e62493-e62493 (2013-05-03)
The glycolytic response of hypoxic cells is primarily mediated by the hypoxia inducible factor alpha (HIF-1α) but even in the presence of abundant oxygen tumours typically show high rates of glycolysis. Higher levels of HIF-1α in tumours are associated with
Jian Kong et al.
PloS one, 7(5), e37266-e37266 (2012-05-23)
The mechanism of rapid growth of the residual tumor after radiofrequency (RF) ablation is poorly understood. In this study, we investigated the effect of hyperthermia on HepG2 cells and generated a subline with enhanced viability and dys-regulated angiogenesis in vivo
Kota Wakiyama et al.
Scientific reports, 7(1), 12653-12653 (2017-10-06)
This study aimed to establish a therapeutic strategy targeting hypoxic cancer cells in gastric carcinoma (GC). YC-1 is a HIF-1α inhibitor, and we revealed that low-dose YC-1 (10 µM) suppressed HIF-1α expression, and induced hypoxia-dependent apoptosis in the GC cell line
Zong-Tao Chai et al.
PloS one, 8(10), e77957-e77957 (2013-11-07)
microRNAs (miRNAs) have been reported to regulate angiogenesis by down-regulating the expression of pro-angiogenic or anti-angiogenic factors. The aims of this study were to investigate whether miR-26a inhibited angiogenesis by down-regulating vascular endothelial growth factor A (VEGFA) and its clinical
YC-1: a potential anticancer drug targeting hypoxia-inducible factor 1
Yeo EJ, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 95(7), 516-525 (2003)