Merck
XNAP2E
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp 植物用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications
別名:
Plant direct PCR kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 extractions
sufficient for 500 amplifications
sufficient for 500 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extract-N-Amp Plant PCRキットは直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)用です。本キットには、植物の葉からのゲノムDNAの迅速な抽出や、PCRによるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてが含まれています。新しい抽出溶液であり、従来のように植物組織の凍結は必要ありません。
PCR反応ミックスは、抗体に基づくホットスタートDNAポリメラーゼを特異的増幅に用いることにより、抽出物からの直接増幅を促進します。
アプリケーション
Extract-N-Amp Plant PCRキットは、植物DNAの抽出やポリメラーゼ連鎖反応(PCR)において使用されています。
Extract-N-Amp Plant PCRキットは遺伝子型決定での使用に適しています。
生キノコからのDNA抽出に使用されています。
特徴および利点
  • 単一の方法により植物ゲノムDNAを15分以内でPCR用に抽出可能
  • 冷凍、物理的な破壊、有機溶媒抽出、カラム精製および沈殿が不要
  • 抽出したDNAと併用するための特別処方のPCR ReadyMixを提供
  • ホットスタート抗体がゲノムDNAの高度に特異的なPCR増幅を保証
  • ハイスループット植物遺伝子解析に適している
  • 時間のかかる酵素消化処理を不要にして、時間と労力を節約
  • 抽出したDNAは4°Cで少なくとも6か月間安定
構成
Extract-N-Amp Plant PCRキットには、希釈溶液、抽出溶液、 およびExtract-N-Amp PCR反応ミックス(2倍)(バッファー、塩、dNTP、Taqポリメラーゼ、およびJumpStart Taq抗体)が含まれます。
抽出溶液- E7526-12 mL
希釈液- D5688-12mL
Extract-N-Amp PCR ReadyMix。この2倍PCR反応ミックスには、バッファー、塩、dNTP、Taqポリメラーゼ、およびJumpStart Taq抗体が含まれています。- E3004- 5 x 1.2 mL
採取チューブ
その他情報
Extract-N-Amp Plant PCRキットは実験室用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
Extract-N-Amp Plant PCRキットは実験室用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
詳細についてはwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noa Eliahu et al.
Eukaryotic cell, 6(3), 421-429 (2007-01-24)
The maize pathogen Cochliobolus heterostrophus requires two mitogen-activated protein kinases (MAPKs), Chk1 and Mps1, to produce normal pigmentation. Young colonies of mps1 and chk1 deletion mutants have a white and autolytic appearance, which was partially rescued by a hyperosmotic environment.
Sophie Lev et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 22(9), 1093-1103 (2009-08-07)
Phosphorylated mitogen-activated protein kinases (MAPK) transmit signals by activation of their targets. The extent of signal transduction could depend on MAPK phosphorylation level, concentration, and subcellular localization. The pathogenicity MAPK Chk1 of the fungal corn pathogen Cochliobolus heterostrophus is required
Len N Gillman et al.
Journal of evolutionary biology, 23(6), 1327-1330 (2010-05-12)
A faster rate of nuclear DNA evolution has recently been found for plants occupying warmer low latitudes relative to those in cooler high latitudes. That earlier study by our research group compared substitution rates within the variable internal transcribed spacer
S A Weller et al.
Journal of microbiological methods, 70(2), 379-383 (2007-06-26)
Real-time (TaqMan) PCR assays were developed to detect the strawberry angular leaf spot pathogen Xanthomonas fragariae (Xf) and the strawberry bacterial blight pathogen Xanthomonas arboricola pv. fragariae (Xaf). The Xf PCR (Xf gyrB) was designed within regions of the gyraseB
Rena Shimizu et al.
Plant physiology, 149(2), 841-850 (2008-12-17)
The WUSCHEL-related homeobox (WOX) gene PRESSED FLOWER1 (PRS1) performs a conserved function during lateral organ development in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). Expressed in the periphery of the shoot meristem, PRS1 recruits founder cells that form lateral domains of vegetative and floral
資料
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
プロトコル
Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits Protocol
Extract-N-Amp™ Plant PCR Kits Protocol