Merck
XNAP
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp 植物用PCRキット
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
別名:
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106303
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
テクニック
PCR: suitable
red
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kitは、植物の葉からのゲノムDNAの迅速な抽出やPCRによるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてを提供します。新しい抽出試薬により、従来の液体窒素による植物組織の凍結、機械的破壊、有機抽出、カラム精製、またはDNA沈殿の必要がなくなります。また本キットは、抽出液から直接増幅するために特別に設計された、PCR ReadyMixを含んでいます。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMixには、追跡色素として機能しPCR反応物の分析用アガロースゲルへの簡便な直接導入を可能にする色素が含まれています。
ゲノムDNAは、標準的な穴あけパンチでくり抜かれた0.5~0.7 cmの円盤形の植物の葉を、95℃で10分間、抽出試薬とともにインキュベーションするだけで抽出されます。PCRの前に、阻害物質中和のため抽出液に等量の希釈液を加えます。次に、DNA抽出液の一部を、キットに含まれているプライマーおよびREDExtract-N-Amp ReadyMixを含むPCR反応物に加えます。
REDExtract-N-Amp植物PCRキットは、直接PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)による植物病原体の迅速検出を可能にします。本キットは、植物の葉からのゲノム DNA の迅速な抽出や直接PCR によるターゲットの増幅に必要な試薬のすべてが含まれています。REDExtract-N-Amp PCR ReadyMixは、PCR 反応物の分析用アガロースゲルへの簡便な直接導入を可能にする不活性な追跡色素を含んでいます。
アプリケーション
REDExtract-N-Amp植物用PCRキットは、以下の目的に使用されています:
  • 菌糸叢からのゲノムDNA抽出
  • トランスジェニックと推定されるジャガイモ由来葉組織のスクリーニング
  • ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の実施
  • Cannabis sativa L.(大麻)種子および子実体のひだ由来のDNAの分離
特徴および利点
  • 15分で完了するPCR用ゲノムDNA
  • 抽出物から直接増幅するために特別に設計されたPCR ReadyMix
  • ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • 4℃で最低6ヵ月安定な抽出液
  • 15分で完了するPCR用植物ゲノムDNAのシングルステップ抽出
  • 凍結、機械的破砕、有機抽出、カラム精製または沈殿は不要です。
  • 抽出物との併用のために特別に調製したPCR ReadyMix
  • ゲノムDNAの高特異的PCR増幅のためのホットスタート抗体
  • REDExtract-N-Ampにはゲル分析に必要なローディングバッファーや追跡色素は不要です。
  • 植物の遺伝子解析のハイスループット要件に適合
  • 4℃で最低6ヵ月安定な抽出液
構成
キットには希釈液、抽出液、REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mixが含まれます。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Samuel J Harrison et al.
Plant methods, 2, 19-19 (2006-11-08)
The floral dip method of transformation by immersion of inflorescences in a suspension of Agrobacterium is the method of choice for Arabidopsis transformation. The presence of a marker, usually antibiotic- or herbicide-resistance, allows identification of transformed seedlings from untransformed seedlings.
Siobhan M Brady et al.
Molecular systems biology, 7, 459-459 (2011-01-20)
Tightly controlled gene expression is a hallmark of multicellular development and is accomplished by transcription factors (TFs) and microRNAs (miRNAs). Although many studies have focused on identifying downstream targets of these molecules, less is known about the factors that regulate
Giuseppe Forlani et al.
Forensic science international. Genetics, 52, 102464-102464 (2021-01-19)
The availability of molecular markers able to distinguish drug-type from fiber-type Cannabis sativa cultivars would allow fast and cheap analysis of any plant specimen, including seeds and leaves. Several approaches to this issue have been described, mainly using polymorphisms in
Rebeca Cobos et al.
Applied and environmental microbiology, 81(18), 6474-6483 (2015-07-15)
Grapevine trunk fungal pathogens, such as Diplodia seriata and Phaeomoniella chlamydospora, can infect plants through pruning wounds. They cause grapevine trunk diseases and are involved in grapevine decline. Accordingly, the protection of pruning wounds is crucial for the management of
Martha E Trujillo et al.
The ISME journal, 4(10), 1265-1281 (2010-05-07)
Our current knowledge of plant-microbe interactions indicate that populations inhabiting a host plant are not restricted to a single microbial species but comprise several genera and species. No one knows if communities inside plants interact, and it has been speculated
資料
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
プロトコル
The REDExtract-N-Amp Plant PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.