フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.3%
pH
6.75-6.95 (25 °C)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Phagocytosis assay and puberty.
- Estrous cycle examinations.
- Staining, to differentiate neutrophils.
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
WS16-500ML:4548173298689
WS16-VAR:
WS16-BULK:
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。