WH0011052M10
Monoclonal Anti-CPSF6 antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CFIM, Anti-CFIM68, Anti-HPBRII4, Anti-HPBRII7, Anti-cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kDa
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CPSF6(11052)
詳細
免疫原
Sequence
ISPSANNGDAPEDRDYMDTLPPTVGDDVGKGAAPNVVYTYTGKRIALYIGNLTWWTTDEDLTEAVHSLGVNDILEIKFFENRANGQSKGFALVGVGSEAS
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0011052M10-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)