アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
特徴および利点
m-dPEG®24-Azide (Azido-m-dPEG®24) can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10540-100MG:
QBD10540-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
QBD10540-100MG | |
QBD10540-1000MG |