05-1245
Anti-O-GlcNAc Antibody, clone 9D1.E4(10)
clone 9D1.E4(10), from mouse
別名:
O-GlcNAc transferase p110 subunit, O-GlcNAc transferase subunit p110, O-linked GlcNAc transferase, O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
(UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase, O-linked N-acetylglucosam
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9D1.E4(10), monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
glycosylation
遺伝子情報
human ... OGT(8473)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
一般的な翻訳後修飾
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected O-GlcNAc on 10 µg of
O-GlcNAc transferease transfected HEK293 cell lysate and O-GlcNAcase transfected transfected HEK293 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HEK293 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1245:
試験成績書(COA)