クローン
H1α67, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 120 kDa
化学種の反応性
rat, sheep, ferret, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:1,000 using antigen retrieval
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:1,000
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
mouse ... Hif1a(15251)
rat ... Hif1a(29560)
詳細
免疫原
アプリケーション
免疫組織化学(1報)
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H6536-VAR:
H6536-100UG-LBL:
H6536-100UG-PW:
H6536-100UG:
H6536-BULK:
試験成績書(COA)