Merck
WG128
Sigma-Aldrich
ライト・ギムザステイン、変法
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
血液塗抹標本をACCUSTAIN® ライト・ギムザ染色で染色した場合、白血球の核と細胞質は特徴的な青色やピンク色を呈します。本製品では、精製されたエオシン色素とチアジン色素を組み合わせることによって、染色のばらつきをなくし、再現性のある色素形成反応が得られるようにしています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
WG128-4L:4.54817329874E12
文書ライブラリにアクセスする
Joseph M D Rastrick et al.
PloS one, 8(1), e54128-e54128 (2013-01-26)
COPD is an inflammatory lung disease largely associated with exposure to cigarette smoke (CS). The mechanism by which CS leads to the pathogenesis of COPD is currently unclear; it is known however that many of the inflammatory mediators present in
Barbora Bílková et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 188, 71-77 (2017-06-16)
While haematological variation is well known in birds, variation in avian breeds (distinct morphotypes of the same species) remains unexplored. Poultry breeds, in particular, may show interesting evolutionary patterns and economically-relevant physiological differences. We performed a comparative examination of blood
関連コンテンツ
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.