Merck
V6385
Greiner Cryo.sバイアル
capacity 2 mL, natural cap, vial type, id field
別名:
Greiner 凍結保存バイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
polypropylene tube
round bottom (self-standing)
round bottom polypropylene
無菌性
sterile (DNAse and RNAse free)
特徴
vial type id field
Internal thread
包装
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
メーカー/製品名
Greiner 122263
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャップ直径
12.6 mm
キャパシティ
2 mL
チューブ直径
12.5 mm
natural cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GreinerのCryo.S凍結バイアルは放射線滅菌されており、DNアーゼおよびRNアーゼは含まれていません。LAL法により発熱性物質は含まれていません。バイアルおよびキャップはポリプロピレン製です。キャップは様々な色を取り揃えています。各サイズ500個にキャップインサート150個、各サイズ300個にキャップインサート100個付きです。
法的情報
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH