アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
色
off-white to light yellow
溶解性
deionized water: ≥50 mg/mL
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CC[N@H]9CC[C@]67[C@H]89)C(N)=O)C1
InChI
1S/C43H55N5O7.H2O4S.H2O/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4;/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4);1H2/t25-,34+,35-,36-,39+,40-,41-,42+,43+;;/m1../s1
InChI Key
TUDLKTILIBRXNU-RIHOAIHNSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V4890-5MG:
V4890-25MG:
V4890-VAR:
V4890-BULK:
試験成績書(COA)