製品名
血管内皮増殖因子 (aa 207-318) ヒト, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.75-3.75 ng/mL ED50
分子量
predicted mol wt ~28 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V3388-5UG-PW:
V3388-5UG:
V3388-BULK:
V3388-VAR:
資料
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.