抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 90 kDa
化学種の反応性
rat
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of 293T cells expressing rat VR-1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
詳細
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
V2764-VAR:
V2764-200UL:
V2764-BULK:
IXO11614:
試験成績書(COA)