安全性情報
UC9601
Sigma-Aldrich
UltraClear Sequencing Reaction Clean-Up Kit
pkg of 1 plates, sufficient for 1 96-well plate purifications
別名:
Sequencing Clean-Up Kit, UltraClear Reaction Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 1 96-well plate purifications
品質水準
包装
pkg of 1 plates
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The UltraClear Sequencing Reaction Clean-Up Plates offer a rapid and simple method for the clean-up of DNA sequencing reactions in a 96-well format. The plates use ultrafiltration membranes to separate low molecular weight contaminants, such as unincorporated dye terminators, dNTPs, and residual salts from the sequencing reaction products.
Following thermocycling, the sequencing reactions are diluted with Sequencing Solution. This mixture is then filtered through the UltraClear plate by centrifugation. The sequencing reaction products are retained on the surface of the ultrafiltration membrane while the lower molecular weight contaminants pass through the membrane and are collected as waste. The purified sequencing products are then resuspended in Sequencing Solution and are ready for injection onto capillary-based DNA analyzers.
特徴および利点
  • Effective clean-up of ABI BigDye® chemistries
  • Simple centrifugation-based procedure
  • Convenient 96-well format
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/sequencingをご覧ください。
法的情報
BigDye is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
UltraClear is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)