Merck
U211050
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-TBDMS-rU ホスホロアミダイト
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
別名:
5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル]-ウリジン, 3′-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト], DMT-2'-O-TBDMS-rUアミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H61N4O9PSi
CAS番号:
分子量:
861.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
核酸プロファイル
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(H,47,50,51)/t38-,40-,41-,42-,59?/m1/s1
InChI Key
SKNLXHRBXYGJOC-ZMHKPELYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNAホスホロアミダイトは、RNA CPGおよびDNA合成用アナログとともにRNA干渉(RNAi)のための配列特異的RNAオリゴヌクレオチドの合成をサポートし、標的の検証やその他の薬剤開発技術に使用できます。最近のホスホロアミダイトを介した合成によって、RNAオリゴヌクレオチドを常に高収量で調製できるようになりました。高品質なRNAホスホロアミダイトは、低い失敗率、合成産物の高い生物学的活性、および良好な費用対効果を得るために重要です。主な特徴:
  • 業界標準の2′O-TBDMS保護基
  • 一貫したロットごとの純度および性能
  • メチルアミンやAMAに基づく脱保護法に適合
  • アクチベーターとしてETTまたはBTTとともに使用した場合、標準的なRNAホスホロアミダイトで優れたカップリング結果を達成:アクチベーター42で最善の結果
  • 高速脱保護Cap Aではなく標準的な無水酢酸キャッピング試薬でキャッピング
  • 認証されたISO 9001品質システムのもとで製造DMT-2′O-TBDMS-rUホスホロアミダイトは、ABI合成機用用に作製されています。
その他情報
RNAモノマーは2′-位にヒドロキシ基を持っています。鎖伸長中の不自然な2′-5′ホスホジエステル結合の形成を防ぐために、2′OH基はトリアルキルシリル基、tert-ブチルジメチルシリル(TBDMS)で保護されています。TBDMS基は、合成サイクル中にDMT基を除去するために使用される酸性条件下では安定ですが、RNAオリゴマーの切断および脱保護後にさまざまな方 (例:テトラブチルアンモニウムフルオリド(TBAF)のテトラヒドロフラン(THF)溶液やトリエチルアミンフッ化水素酸など)で除去できます。
法的情報
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
U211005-01:4548173309224
U211010-01:4548173282176
U211050-10G:4548173343532
U211050-2G:
U211050-5G:4548173343549