Merck
A112080
Sigma-Aldrich
DMT-dA(tac) ホスホロアミダイト
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
DMT-dA(tac)アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H62N7O8P
CAS番号:
分子量:
944.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: deoxyadenosine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)COc5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C48H54N7O8P/c1-33(2)55(34(3)4)64(61-27-13-26-49)63-41-28-44(54-32-52-45-46(50-31-51-47(45)54)53-43(56)30-59-40-16-11-8-12-17-40)62-42(41)29-60-48(35-14-9-7-10-15-35,36-18-22-38(57-5)23-19-36)37-20-24-39(58-6)25-21-37/h7-12,14-25,31-34,41-42,44H,13,27-30H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t41-,42+,44+,64?/m0/s1
InChI Key
INUFZOANRLMUCW-SDNJGBRXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。自動オリゴヌクレオチド合成の脱保護ステップは、合成時間および最終製品の品質に不可欠です。ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドが得られます。標準的な保護基を不安定なTAC (tert.-ブチルフェノキシアセチル)保護基に置換すると、温和な条件下で超高速かつ簡単に脱保護が行われ、塩基不安定モノマーとレポーターを含むオリゴヌクレオチド、並びにガラス表面でのin-situ合成スキームに最適です。TAC Chemistryの主な特徴
  • TAC基の脱保護が超高速:濃縮アンモニア中での完全な脱保護は、55°Cで15分または室温で2時間以内
  • AMA脱保護試薬(≥25%アンモニア水溶液と40%メチルアミン水溶液I/I、v/vの混合物)に対応
  • アセトニトリルに極めて可溶。ジメチルホルムアミドや塩化メチレンなどの共溶媒は不要。
  • アンモニアへの曝露が少なく、室温での脱保護が可能であるため、色素や修飾因子などの塩基不安定性ユニットを有するオリゴマーの合成に最適
  • Cap A溶液の代わりにProligoの高速脱保護Cap A溶液を使用すること以外はDNA合成に一般的に使用される試薬の変更不要
  • dA(tac)の適用により脱プリンが最小限に抑えられ、qオリゴヌクレオチドの品質が改善DMT-dA(tac)ホスホロアミダイトは、ExpediteおよびPolyGen®合成機用に作製されています。
法的情報
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
PolyGen is a registered trademark of PolyGen GmbH.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)