安全性情報
TTR011
Sigma-Aldrich
Spirochetes TISSUE-TROL Control Slides
rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
由来生物
rabbit testis (tissue containing spirochetes (Treponema pallidum))
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum). Suitable for use with Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Modified Steiner-Steiner Silver Stain Procedure No. HT101.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR011-VAR:
TTR011-25EA-PW:
TTR011-25EA:
TTR011-1EA:
TTR011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)