由来生物
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of from human liver containing intracellular or extracellular iron. Suitable for use with Iron Stain Procedure No. HT20.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Iron Stain Procedure No. HT20.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR007-25EA:
TTR007-BULK:
TTR007-VAR:
TTR007-25EA-PW:
TTR007-1EA:
この製品を見ている人はこちらもチェック