安全性情報
TRUEPVAS
Sigma-Aldrich
TrueGel3D Polymer
Modifed for slow gelling (SLO-PVA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
synthetic
テクニック
cell attachment: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PVA polymers are functionalized with thiol-reactive groups, which react at a slower rate with thiol groups of crosslinkers (CD/PEG crosslinkers) to form stable hydrogels. The slow gelation kinetics allows enough time to conveniently manipulate the solution before the onset of homogenous gel formation. The thioglycerol is used to maintain hydrogel strength and also as a control to compare cellular behavior in peptide-modified versus unmodified hydrogels.
アプリケーション
SLO-PVA polymer is used with crosslinkers (CD/PEG crosslinkers) to establish stable hydrogels
特徴および利点
  • Contains synthetic polymer (PVA) functionalized with thiol reactive groups for slow gelation
  • Non degradable polymer
構成
TRUEPVAS contains SLO-PVA solution in phosphate buffer, TrueGel3D thioglycerol and water
注意
Avoid frequent freeze-thaw cycles and store SLO-PVA in small portions
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
関連コンテンツ
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation