クローン
B3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
mouse, sea urchin (Lytechinus pictus and three others.), bovine, monkey, rabbit, human, rat, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), chicken
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cytosolic fraction of rat brain extract
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA4A(7277) , TUBB(203068)
mouse ... Tuba1a(22142) , Tubb2b(73710)
rat ... Tuba1a(64158)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
T9822-BULK:
T9822-VAR:
T9822-.2ML:
T9822-100UL:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.