由来生物
bovine pituitary glands
品質水準
フォーム
powder
包装
vial of 100 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
cow ... TSHB(281552)
human ... TSHR(7253)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サイロトロピン/甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、糖タンパク質ホルモンファミリーに属します。この糖タンパク質は、脳下垂体前葉のTSH産生細胞によって産生されます。TSHは遊離型として全身を循環し、血漿中の半減期は短いです。
アプリケーション
ウシ下垂体由来のサイロトロピンホルモンは、下記の用途で使用されています:
- 眼窩線維芽細胞でのcAMP産生の誘導。
- ダルベッコ変法イーグル培地(DME)H-21:F-12培地の成分として。
- 非甲状腺疾患(NTI)誘発後の甲状腺機能評価のためのTSH刺激試験。
- マウスの光周性シグナル伝達へのサイロトロピンの関与に関する研究。
生物化学的/生理学的作用
サイロトロピン/甲状腺刺激ホルモン(TSH)は、甲状腺機能の調節に役立ちます。小児では、TSHは正常な認知機能および神経発達に非常に重要な役割を果たします。血中TSHは、甲状腺の細胞表面受容体に結合することができます。このホルモンは、甲状腺でのサイログロブリンおよび甲状腺ホルモンの産生を誘導します。TSHは、甲状腺がん患者のヨウ素(131I)の取り込みも促進することができます。さらに、甲状腺がん細胞株での血管内皮増殖因子(VEGF)の分泌および血管形成も促進することができます。
2本鎖の糖タンパクホルモンです。α鎖に活性はなく、生物学的な特性はβ鎖に起因しています。甲状腺のアデニル酸シクラ-ゼを活性化し、ヨウ素の取り込みやチロキシンの合成および放出を刺激します。甲状腺腫誘発物質。
品質
リン酸バッファ-塩が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T8931-10VL:
T8931-VAR:
T8931-1VL:
T8931-BULK:
Concentration of thyrotropic hormone in persons occupationally exposed to lead, cadmium and arsenic
Biological trace element research, 182(2), 196-203 (2018)
Disorders of the Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis
Handbook of Neuroendocrinology, 685-706 (2012)
Endocrine System
Fundamentals of Toxicologic Pathology, 513-551 (2010)
Scientific reports, 8(1), 10012-10012 (2018-07-04)
Biased mating due to female preferences towards certain traits in males is a major mechanism driving sexual selection, and may constitute an important evolutionary force in organisms with sexual reproduction. In birds, although the role of male ornamentation, plumage coloration
RIZ1 is epigenetically inactivated by promoter hypermethylation in thyroid carcinoma
Cancer, 107(12), 2752-2759 (2006)