由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (capillary GC)
形状
powder
mp
77-79 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C23H46O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-22H2,1H3,(H,24,25)
InChI Key
XEZVDURJDFGERA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6543-BULK:
T6543-100MG:
T6543-25MG:
T6543-VAR:
T6543-1G:
T6543-500MG:
試験成績書(COA)