製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
powder
不純物
Insoluble matter, passes filter test
強熱残分(900 °C)
≤0.1% (as SO4)
損失
≤1% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (20 °C, 1 M in H2O)
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.045 at 280 in H2O at 1 M
≤0.055 at 260 in H2O at 1 M
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI Key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T6541-100G:
T6541-5G:
T6541-25G:
T6541-BULK:
T6541-BULK-PC:
T6541-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)