Merck
T3809
Sigma-Aldrich
TRI試薬®
BD, For processing whole blood, plasma, or serum.
別名:
TRI試薬® RNA分離試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
品質水準
使用法
0.75 mL sufficient for 0.25 mL blood derivatives
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TRI REAGENT BDは、血清、血漿、全血からRNA、DNA、タンパク質を同時に単離するために用いられる、迅速かつ便利な試薬です。1ステップの便利な液相分離によって、RNA、DNA、タンパク質を同時に単離することができます。 Chomczynski and Sacchiにより報告されたtotal RNA分離の1ステップ法を改良した手順を用いており、血液製剤の迅速かつ効率的な処理が可能です。
TRI REAGENT BDは組織または細胞から得られる大量または少量のサンプルに使用でき、多くのサンプルを同時に抽出できます。TRI Reagent BDは、チオシアン酸グアニジンとフェノールの混合物からなる単相溶液です。血液製剤のサンプルを溶解し、クロロホルムまたは1-ブロモ-3-クロロプロパンを加え遠心した後に、この混合液は 3相に分離します(RNAを含む水相、DNAを含む中間相、そしてタンパク質を含む有機相)。各成分は相分離後にそれぞれ単離できます。0.75 mLのTRI REAGENT BDは0.25 mLの血液製剤を処理できます。
total RNAを単離する最も効果的な方法の1つであり、新鮮な細胞を用いてわずか1時間で完了します。この方法は 0.1~15 kbのあらゆる種類のRNA分子を単離するのにとても効果的です。DNAおよびタンパク質の混入がほとんどまたは全くない無傷のRNAが得られます。
TRI Reagent® is a monophasic solution of phenol and guanidinium isothiocyanate.
アプリケーション
このRNAはノーザンブロット、mRNA単離、in vitro翻訳、RNaseプロテクションアッセイ、クローニングおよびPCRに用いることができます。
TRI Reagent® has been used for the isolation of RNA.
TRI 試薬は、Chomczynski によって開発された、トータル RNA の分離を単一ステップで実施する方法の改良版です。本試薬に基づく RNA 分離法は、RNA アプリケーションに幅広く使用され実績があります。本製品は、ヒト、動物、植物、酵母、細菌、およびウイルスなどに由来するサンプルにおける、トータル RNA の分離、または RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離を即時的、経済的、および効率的に行う理想的な試薬です。
特徴および利点
  • 拡張性のある RNA 分離
  • ヒト、植物、酵母、細菌、またはウイルスなど多くの標本源に適合
  • 従来のグアニジンチオシアネート/塩化セシウム法よりも優れた収量
法的情報
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T3809-25ML:4548173212807
T3809-BULK:
T3809-VAR:
T3809-200ML:4548173212791
T3809-100ML:4548173212784
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Circulating ribonucleic acids and metabolic stress parameters may reflect progression of autoimmune or inflammatory conditions in juvenile type 1 diabetes.
Kocic G
TheScientificWorldJournal, 11, 1496-1508 (2011)
A novel CLCN5 mutation in a Chinese boy with Dent's disease.
Ji LN
World Journal of Pediatrics : WJP, 10(3), 275-277 (2014)
Heiner Kuhl et al.
Molecular biology and evolution, 38(1), 108-127 (2020-08-12)
Presumably, due to a rapid early diversification, major parts of the higher-level phylogeny of birds are still resolved controversially in different analyses or are considered unresolvable. To address this problem, we produced an avian tree of life, which includes molecular
John-Edwin Thomson et al.
Pancreas, 48(1), 107-112 (2018-11-20)
Interleukin-21 (IL-21) is a cytokine associated with tissue inflammation, autoimmune and infectious diseases. Organ dysfunction and death can occur in patients with acute pancreatitis (AP) in two distinct clinical phases. Initially, a systemic inflammatory response syndrome may be followed by
Purification of RNA using TRIzol (TRI reagent)
Rio D, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2010(6), pdb-prot5439 (2010)
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.