product name
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン 二塩酸塩, tablet, 1 mg substrate per tablet
形状
tablet
mp
≥300 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H
InChI Key
NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- マウス血清のELISAにおける抗-マウスIgG(?特異的)-西洋ワサビペルオキシダーゼ
- ネイティブおよびエフェクターT細胞ライセートのタンパク質チロシンホスファターゼアッセイにおける抗-マウスペルオキシダーゼ抗体
- 糖尿病患者由来血清サンプルの、酵素的ヒドロペルオキシド(EH)アッセイおよび酸化促進剤-抗酸化剤バランス(PAB)アッセイ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3405-5TAB:
T3405-VAR:
T3405-100TAB:
T3405-BULK:
T3405-50TAB:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.