詳細
3,3′-5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
品質水準
形状
solution (ready-to-use)
分子量
Mr 240.35
包装
pkg of 100 mL
メーカー/製品名
Roche
テクニック
ELISA: suitable
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI Key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BM Blue POD基質, 可溶は、ELISAへの適用に理想的です。フルオレセインでタグされたエキセディン-4 結合アッセイにおいて使用されてきました。
規格
化学式: C16H20N2
色: 青色;反応停止後は黄色
評価: 測光 (450 nm)
色: 青色;反応停止後は黄色
評価: 測光 (450 nm)
物理的形状
溶液, 調製済み
アナリシスノート
吸収: TMB 吸収スペクトルと一致します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature structural & molecular biology, 27(10), 950-958 (2020-08-02)
The COVID-19 pandemic has had an unprecedented health and economic impact and there are currently no approved therapies. We have isolated an antibody, EY6A, from an individual convalescing from COVID-19 and have shown that it neutralizes SARS-CoV-2 and cross-reacts with
Molecular metabolism, 4(4), 265-276 (2015-04-02)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) enhances insulin secretion and protects β-cell mass. Diabetes therapies targeting the GLP-1 receptor (GLP-1R), expressed in numerous tissues, have diminished dose-response in patients with type 2 diabetes compared with healthy human controls. The aim of this