Merck
SRP5169
Sigma-Aldrich
Calmodulin1、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CALM1, CALML2, CAMI, DD132, PHKD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~17 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CALM1(801)
詳細
カルモジュリン1は、カルシウム調節性タンパク質のメンバーであり、細胞質ゾルや、細胞質ゾルに面した膜上に存在し、カルシウムに対する高い親和性を示します。カルモジュリン1は、四つのカルシウム結合ドメインを有し、細胞増殖、細胞周期、シグナル伝達や、神経伝達物質の合成および放出に役割を果たしています。細胞基質の膜近傍領域で上皮増殖因子受容体と結合する能力があり、そのチロシンキナーゼ活性を阻害します。また、HSP70などその他多数のタンパク質も、細胞周期の時期特異的にカルモジュリン1と相互作用することがわかっています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5169-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongbing Li et al.
FEBS letters, 559(1-3), 175-180 (2004-02-13)
We have previously shown that exogenous calmodulin (CaM) binds to the epidermal growth factor receptor (EGFR) at its cytosolic juxtamembrane region inhibiting its tyrosine kinase activity. We demonstrate in this report that endogenous CaM binds to EGFR in intact cells
Min Huang et al.
Cell stress & chaperones, 14(4), 343-353 (2008-11-08)
The cell cycle is controlled by regulators functioning at the right time and at the right place. We have found that calmodulin (CaM) has specific distribution patterns during different cell-cycle stages. Here, we identify cell-cycle-specific binding proteins of CaM and