Merck
P0270
Sigma-Aldrich
カルモジュリン ウシ心臓由来
lyophilized powder, 2,500-10,000 units/mg protein
別名:
ホスホジエステラーゼ 3',5'-環状ヌクレオチド活性化因子 ウシ心臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine heart
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
2,500-10,000 units/mg protein
組成
Protein, ≥85% Lowry
テクニック
calcium flux assay: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
アプリケーション
サイクリックヌクレオチドフォスフォジエステラ-ゼ(製品番号 P0520)のCa2+依存活性に必要なタンパク質活性化剤です。
生物化学的/生理学的作用
Ca2+ binding protein that is required for activation of cyclic nucleotide-dependent phosphodiesterase. It is also a cofactor/activator of nitric oxide synthase, calcineurin, and many kinases including ATPase, myosin light chain kinase, and CAM kinase I, II, and III. It mediates ryanodine receptor activation by cyclic ADP ribose and is involved in intracellular Ca2+ homeostasis.
単位の定義
1ユニットは、0.01 mM Ca2+存在下、アクチベーターで飽和させた3 mLの反応液(pH 7.5、30°C)中で0.008活性化単位の 3':5'-環状ヌクレオチドホスホジエステラーゼ(P0520)を刺激し、酵素の最大活性が50%に達する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(イミダゾ-ルおよび硫酸マグネシウムのバッファ-塩含有)
調製ノート
Teo, T.S., et al., J. Biol.Chem., 248, 588 (1973) に記載された手法の変法により精製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0270-VAR:
P0270-50UN:
P0270PROC:
P0270-200UN:
P0270-100UN:
P0270-PH:
P0270-BULK:
P0270-200UN-PW:
試験成績書(COA)