由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
7.8 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... CCL3(25542)
詳細
MIP-1αとMIP-1βは構造的・機能的に関連したCCケモカインです。細胞内輸送を調節し、マクロファージ、リンパ球、NK細胞などの特定の炎症細胞のサブグループの活性化状態を調節することにより、侵入してきた細菌、ウイルス、寄生虫、真菌の病原体に対する宿主応答に関与します。MIP-1αとMIP-1βは単球に対しては類似の作用を示しますが、リンパ球に対する作用は異なります。MIP-1αはCD8+リンパ球を選択的に誘引し、MIP-1βはCD4+リンパ球を選択的に誘引します。またMIP-1αとMIP-1βはB細胞、好酸球、樹状細胞に対する強力な化学誘引物質となることも示されています。ヒトとマウスのMIP-1αおよびMIP-1βは、ヒトとマウスの造血細胞に対して活性を持ちます。組み換えラットMIP-1αは、CCケモカインに高度に保存された4つのシステイン残基が含まれた69個のアミノ酸残基からなる7.8 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
MIP-1αとMIP-1βは構造的・機能的に関連したCCケモカインです。組み換えラットMIP-1αは、CCケモカインに高度に保存された4つのシステイン残基が含まれた69個のアミノ酸残基からなる7.8 kDaのタンパク質です。
シーケンス
APYGADTPTA CCFSYGRQIP RKFIADYFET SSLCSQPGVI FLTKRNRQIC ADPKETWVQE YITELELNA
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3248-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
K Hieshima et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 159(3), 1140-1149 (1997-08-01)
By searching the expressed sequence tag (EST) database, we identified partial cDNA sequences encoding a polypeptide with significant sequence identity to the human CC chemokine macrophage-inflammatory protein-1 alpha (MIP-1 alpha)/LD78 alpha. We determined the complete cDNA sequence that contained a