安全性情報
GF102
Sigma-Aldrich
TWEAK、(ヒト)
Human TWEAK is a new secreted ligand in the tumor necrosis factor family that weakly induces apoptosis.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... TNFSF12(8742)
詳細
ヒトTWEAKは、アポトーシスを弱く誘導する腫瘍壊死因子ファミリーの新しい分泌リガンドです。TWEAKは、TNFファミリーの多くのメンバーと同様に、多くの細胞株でインターロイキン8の合成を誘導できました。GF102は17.0 kDaのタンパク質で、TWEAKのTNF様細胞外ドメインが含まれます。
製品の起源:大腸菌
物理的形状
滅菌ろ過した本タンパク質は、10 mM リン酸ナトリウム(pH 7.5)+0.1 M L-アルギニン溶液から凍結乾燥しています。
保管および安定性
凍結乾燥タンパク質は室温で数週間安定ですが、-20°Cで保存するのが最善です。 凍結/融解を繰り返すと、重大な活性消失につながります。 短時間遠心した後、1 mg/mLの濃度になるよう10 mMリン酸ナトリウム(pH 7.5)で溶解してください。この溶液を他のバッファー溶液で希釈するか、または-20℃で保存できます。溶解したTWEAKは、-20℃で保存するか、または分注して凍結乾燥してください。
アナリシスノート
比活性:GF102は、標準品と比較して、完全な生物活性を示します。ヒトPBMCによるIL-8産生の用量依存的刺激で測定したED50は10 ng/ml未満です。
GF102をIFN-g存在下で培養すると、HT29細胞を若干死滅させます。 この作用のED50は30~45 ng/mlです。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF102:
試験成績書(COA)