安全性情報
SRP3152
Sigma-Aldrich
SCGF-α ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
幹細胞増殖因子 α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤2.5 ng/mL ED50
分子量
33.9 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CLEC11A(6320)
詳細
SCGFαとSCGFβは造血の初期段階で活性を示す造血成長因子です。SCGFは種特異的な非糖鎖付加サイトカインであり、未分化の造血細胞の増殖を助け、EPOまたはGM-CSFと共に、赤血球前駆細胞もしくは骨髄球系前駆細胞の増殖をそれぞれ促します。組み換えヒトSCGF-αは305個のアミノ酸残基からなる33.9 kDaのポリペプチドです。
生物化学的/生理学的作用
SCGFαとSCGFβは造血の初期段階で活性を示す造血成長因子です。組み換えヒトSCGF-αは305個のアミノ酸残基からなる33.9 kDaのポリペプチドです。
シーケンス
GHGARGAERE WEGGWGGAQE EEREREALML KHLQEALGLP AGRGDENPAG TVEGKEDWEM EEDQGEEEEE EATPTPSSGP SPSPTPEDIV TYILGRLAGL DAGLHQLHVR LHALDTRVVE LTQGLRQLRN AAGDTRDAVQ ALQEAQGRAE REHGRLEGCL KGLRLGHKCF LLSRDFEAQA AAQARCTARG GSLAQPADRQ QMEALTRYLR AALAPYNWPV WLGVHDRRAE GLYLFENGQR VSFFAWHRSP RPELGAQPSA SPHPLSPDQP NGGTLENCVA QASDDGSWWD HDCQRRLYYV CEFPF
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3152-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xu Ding et al.
Fish & shellfish immunology, 33(3), 494-503 (2012-06-12)
The toll-like receptors (TLRs) are an important gene family in host innate immunologic surveillance. The TLR22 gene is an essential member of the TLRs that is only found in aquatic animals and has been detected in some bony fish. Here
資料
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis