安全性情報
SRP3022
Sigma-Aldrich
CTGFL-WISP-2 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CCN5, CT-58, 結合組織増殖因子様タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
10-20 ng/mL
分子量
24.3 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... WISP2(8839)
詳細
CTGFL/WISP-2は、システイン豊富な調節タンパク質からなるCCNファミリーに属する28.6 kDaのタンパク質です。このファミリーのメンバーは、多くの細胞型の有糸分裂、接着、アポトーシス、細胞外マトリックス産生、成長停止、遊走を刺激します。主に骨芽細胞、線維芽細胞、卵巣、精巣、心臓で発現されます。骨芽細胞の接着の促進に加えて、CTGFL/WISP-2は、オステオカルシン産生とフィブリノーゲンのインテグリン受容体への結合を阻害します。組み換えヒトCTGFL/WISP-2は、228個のアミノ酸残基からなる24.8 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
CTGFL/WISP-2は、システイン豊富な調節タンパク質からなるCCNファミリーに属する28.6 kDaのタンパク質です。組み換えヒトCTGFL/WISP-2は、228個のアミノ酸残基からなる24.8 kDaのタンパク質です。
シーケンス
MQLCPTPCTC PWPPPRCPLG VPLVLDGCGC CRVCARRLGE PCDQLHVCDA SQGLVCQPGA GPGGRGALCL LAEDDSSCEV NGRLYREGET FQPHCSIRCR CEDGGFTCVP LCSEDVRLPS WDCPHPRRVE VLGKCCPEWV CGQGGGLGTQ PLPAQGPQFS GLVSSLPPGV PCPEWSTAWG PCSTTCGLGM ATRVSNQNRF CRLETQRRLC LSRPCPPSRG RSPQNSAF
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。注:pHを中性まで上昇させないでください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3022-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kumar et al.
The Journal of biological chemistry, 274(24), 17123-17131 (1999-06-08)
We have identified and cloned a novel connective tissue growth factor-like (CTGF-L) cDNA from primary human osteoblast cells encoding a 250-amino acid single chain polypeptide. Murine CTGF-L cDNA, encoding a polypeptide of 251 amino acids, was obtained from a murine