安全性情報
SML0991
Sigma-Aldrich
LLP-3
≥98% (HPLC)
別名:
4-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)-6-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, LLP 3, LLP3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H23ClN2O4
分子量:
534.99
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, faint yellow to yellow-orange
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
生物化学的/生理学的作用
LLP-3 is a cell-permeable Survivin inhibitor.
LLP-3 is a cell-permeable Survivin inhibitor. LLP-3 is an inhibitor of Survivin-Ran complex formation that induces apoptosis in tumor slice cultures, including resistant tumors.
特徴および利点
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML0991-25MG:
SML0991-5MG:4548173359229
SML0991-VAR:
SML0991-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)