安全性情報
SRP2144
Sigma-Aldrich
SRC1、レセプター相互作用ドメイン (627-786)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
F-SRC-1, KAT13A, MGC129719, MGC129720, RIP160, SRC1, bHLHe42, bHLHe74
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~44 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
500 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NCOA1(8648)
生物化学的/生理学的作用
ステロイド受容体コアクチベーター1(SRC1)は、核内ホルモン受容体の多くの活性化機能を媒介する、転写コアクチベーターです。NCoA1としても知られ、SRC/p160コアクチベーターファミリーのメンバーでもあります。SRC1は160 kDaのタンパク質で、核内受容体の相互作用に関わっている数個のLXXLLモチーフを含んでいます。627-786の領域に含まれる3つのLXXLLモチーフは、核内ホルモン受容体との相互作用に関わり、以前にはリガンド依存性の受容体コファクター相互作用の検出アッセイに使用されていました。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2144-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianming Xu et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 17(9), 1681-1692 (2003-06-14)
The p160 steroid receptor coactivator (SRC) gene family contains three homologous members, which serve as transcriptional coactivators for nuclear receptors and certain other transcription factors. These coactivators interact with ligand-bound nuclear receptors to recruit histone acetyltransferases and methyltransferases to specific
S A Oñate et al.
Science (New York, N.Y.), 270(5240), 1354-1357 (1995-11-24)
A yeast two-hybrid system was used to identify a protein that interacts with and enhances the human progesterone receptor (hPR) transcriptional activity without altering the basal activity of the promoter. Because the protein stimulated transactivation of all the steroid receptors
D M Heery et al.
Nature, 387(6634), 733-736 (1997-06-12)
The binding of lipophilic hormones, retinoids and vitamins to members of the nuclear-receptor superfamily modifies the DNA-binding and transcriptional properties of these receptors, resulting in the activation or repression of target genes. Ligand binding induces conformational changes in nuclear receptors