安全性情報
SRP2015
Sigma-Aldrich
RNA ポリメラーゼ II、 p14.5 サブユニット ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
RPB9, hRPB14.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~16.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
300 μg/mL
テクニック
western blot: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... POLR2I(5438)
生物化学的/生理学的作用
hRPB9は、RNAポリメラーゼIIに特有のサブユニットですが、RNAポリメラーゼIおよびIIIと配列相同性を有しています。Rpb9の遺伝子は、酵母細胞の生存能には必須ではありませんが、ショウジョウバエには必要です。hRPB9は、転写開始と転写伸長の両者で役割を果たします。開始反応では、開始部位の正確な選択が必要です。伸長反応では、TFIISとともにRPB9が、停止能のある立体構造を、読み過ごし能のある立体構造に変換させます。RPB9サブユニットを欠損したRNAポリメラーゼIIは、in vitroおよびin vivoで代替的な転写開始部位を使用しますが、in vitroでは転写伸長因子TFIISに反応できません。転写の開始と伸長の調節における役割は、酵母のRNAポリメラーゼIIの三次元構造におけるRPB9の局在化と一致します。RPB9は、酵素のいわゆる「あご」である先端に位置しますが、この部位は、活性部位の下流にあるDNAを固定することにより機能すると考えられています。RPB9は、保存されたリンカー領域と結合している2つのジンクリボンドメインで構成されています。C末端ジンクリボンは、TFIISに認められる配列と同様です。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2015-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Harrison, D.A., et al.
Molecular and Cellular Biology, 11, 928-935 (1992)
Y Nogi et al.
Molecular and cellular biology, 13(1), 114-122 (1993-01-01)
We have previously isolated mutants of Saccharomyces cerevisiae that are primarily defective in transcription of 35S rRNA genes by RNA polymerase I and have identified genes (RRN1 to RRN9) involved in this process. We have now cloned the RRN4 gene
N A Woychik et al.
The Journal of biological chemistry, 266(28), 19053-19055 (1991-10-05)
The Saccharomyces cerevisiae RNA polymerase II subunit gene RPB9 was isolated and sequenced. RPB9 is a single copy gene on chromosome VII. The RPB9 sequence predicts a protein of 122 amino acids with a molecular mass of 14,200 Da. The