安全性情報
SRP2014
Sigma-Aldrich
RNAポリメラーゼ II、 p33 サブユニット ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~33.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
350 μg/mL
テクニック
western blot: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... POLR2C(5432)
生物化学的/生理学的作用
hRPB3(p33)は、3種類のRNAポリメラーゼすべてに共通する、高度に保存されたサブユニットです。pol IIが転写開始前複合体に動員される際にプロモーターDNAに密に接触することが示されています。RPB3は、転写因子IIB、転写因子IIFのRap30サブユニット、B型肝炎ウイルストランス活性化因子タンパク質Xまたはpol IIインヒビターであるRMP(RPB3調節タンパク質)などの遺伝子特異的調節タンパク質とのタンパク質間直接接触との関連も示唆されています。このため、RPB3は、pol IIコアと多様な基本転写因子と遺伝子特異的転写因子の間の連絡を円滑化しています。pol II複合体内で、RPB3はRPB5と相互作用し、このRPB3–RPB5相互作用は、RPB7、RPB8、RPB11の3つのサブユニットの存在下で強化されます。RPB3は、ポリメラーゼ複合体の2つの大型サブユニットであるRPB1およびRPB2とも直接接触します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2014-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T K Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(23), 12268-12273 (1997-11-14)
By using site-specific protein-DNA photocrosslinking, we define the positions of TATA-binding protein, transcription factor IIB, transcription factor IIF, and subunits of RNA polymerase II (RNAPII) relative to promoter DNA within the human transcription preinitiation complex. The results indicate that the
Y Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 272(11), 7132-7139 (1997-03-14)
Hepatitis B virus X protein (HBx) transactivates viral and cellular genes through a wide variety of cis-elements. However, the mechanism is still obscure. Our finding that HBx directly interacts with RNA polymerase II subunit 5 (RPB5), a common subunit of
N A Woychik et al.
Genes & development, 4(3), 313-323 (1990-03-01)
RNA polymerases I, II, and III share three subunits that are immunologically and biochemically indistinguishable. The Saccharomyces cerevisiae genes that encode these subunits (RPB5, RPB6, and RPB8) were isolated and sequenced, and their transcriptional start sites were deduced. RPB5 encodes