安全性情報
SRP2013
Sigma-Aldrich
RNA Polymerase II Peptide
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
別名:
POLRA, RPB1, RPO2, RPOL2, hRPB220
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
製品名
RNAポリメラーゼ II、 C末端 ヒト, recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~42.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
400 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... POLR2A(5430)
関連するカテゴリー
詳細
RNA polymerase II (eukaryotic) contains around 10 subunits with a combined molecular weight of 500,000Da. The subunit structure of this enzyme is conserved amongst eukaryotes, and this subunits structure shares similarities with that of RNA pol I and III. The carboxy-terminal repeat domain (CTD) of the largest subunit of RNA pol II contains tandem repeats of a heptapeptide sequence Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser which is highly conserved among eukaryotic organisms.
生物化学的/生理学的作用
RNA pol IIの最大のサブユニットのC末端反復ドメイン(CTD)は、真核生物で高度に保存されているヘプタペプチド配列Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Serのタンデム反復を含みます。RNA pol IIにはin vivoで2つの形態があります。1つはIIOと呼ばれ、CTD部位が広範にリン酸化されています。もう1つはIIAと呼ばれ、リン酸化されていません。IIA型は開始前複合体(PIC)に優先的に入り、IIOは伸長複合体に認められます。TFIIHのキナーゼ活性により、CTDのリン酸化が生じますが、Cdc2、Ctk1、Srb10-Srb11キナーゼサイクリンペア、P-TEFbなどの他のキナーゼもCTDリン酸化との関連が示唆されています。CTDの脱リン酸化に関与するホスファターゼも特定されています。CTDホスファターゼ活性はTFIIBとTFIIFにより調節されています。CTDは前mRNAプロセッシングとの関連も示唆されています。これは、前mRNAプロセッシングに関与する因子の動員および構成の基盤として最も可能性の高い機能です。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2013-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evolution of the RNA polymerase II C-terminal domain.
Stiller JW and Hall BD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(9), 6091-6096 (2002)
4 Carboxy-terminal Domain of the Largest Subunit of Eukaryotic RNA Polymerase II.
Corden JL and Ingles CJ
Cold Spring Harbor molecular case studies, 81-107 (1992)
T O'Brien et al.
Nature, 370(6484), 75-77 (1994-07-07)
The carboxy-terminal domain (CTD) of the large subunit of RNA polymerase II is essential in vivo, and is found in either an unphosphorylated (IIa) or hyperphosphorylated (IIo) form. The Drosophila uninduced hsp70 and hsp26 genes, and the constitutively expressed beta-1
H Lu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(22), 10004-10008 (1991-11-15)
The two forms of RNA polymerase II that exist in vivo, phosphorylated (IIO) and nonphosphorylated (IIA), were purified to apparent homogeneity from HeLa cells. The nonphosphorylated form preferentially binds to the preinitiation complex. RNA polymerase II in the complex was
RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinases: emerging clues to their function.
Prelich G
Eukaryotic Cell, 1(2), 153-162 (2002)