安全性情報
SRP0677
Sigma-Aldrich
S6K Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
S6K Substrate, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
1155.43
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
アプリケーション
Useful as a substrate for active protein kinases, including CLK2, MRCKalpha, MRCKbeta, p70S6K, ROCK1, ROCK2, RSK1, RSK3, PIM1 and PIM2.
生物化学的/生理学的作用
The S6K sub peptide sequence (KRRRLASLR) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-238).
シーケンス
KRRRLASLR
再構成
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0677-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)