安全性情報
SRP0687
Sigma-Aldrich
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
1242.5
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
アプリケーション
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
生物化学的/生理学的作用
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
シーケンス
KRRRLSSLRA
再構成
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
保管および安定性
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP0687-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)