安全性情報
SRP0525
Sigma-Aldrich
CD28, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
T-Cell-Specific Surface Glycoprotein, TP44
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
41.4 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD28(940)
詳細
Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0525-200UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)