安全性情報
SRP0438
Sigma-Aldrich
TDP2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥87% (SDS-PAGE)
別名:
EAP2, TTRAP, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥87% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
67 kDa
包装
pkg of 20 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TDP2(51567)
関連するカテゴリー
詳細
Human tyrosyl DNA phosphodiesterase 2, or TDP2 (GenBank Accession No. NM_016614) full length with N-terminal His-GST-tag, MW = 67 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
物理的形状
Formulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0,110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM Imidazole, 20% Glycerol, and 3 mM DTT.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0438-20UG:
SRP0438-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ka Cheong Lee et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-07-18)
DNA topoisomerase II (TOP2) activity involves a normally transient double-strand break intermediate in which the enzyme is coupled to DNA via a 5'-phosphotyrosyl bond. However, etoposide and other topoisomerase drugs poison the enzyme by stabilising this enzyme-bridged break, resulting in
Christophe Marchand et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(8), 2116-2126 (2014-07-16)
Drug screening against novel targets is warranted to generate biochemical probes and new therapeutic drug leads. TDP1 and TDP2 are two DNA repair enzymes that have yet to be successfully targeted. TDP1 repairs topoisomerase I-, alkylation-, and chain terminator-induced DNA