製品名
Z-Leu-Leu-Leu-al, ≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
遺伝子情報
human ... CTSB(1508) , NFKB1(4790) , PSMA1(5682)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
アプリケーション
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2211-BULK:
C2211-5MG:
C2211-5MG-PW:
C2211-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック