安全性情報
SRP0430
Sigma-Aldrich
PDE4A4B active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥40% (SDS-PAGE)
別名:
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥40% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
124 kDa
包装
pkg of 10 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDE4A(5141)
詳細
Human PDE4A4B, also known as PDE4A isoform 1 (GenBank Accession No. NM_001111307) amino acids 2-end with N-terminal GST-tag, MW= 124 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3?, 5?-cAMP to 5?-AMP per min at 37°C.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0430-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sullivan,M., et al.
Journal of Biochemistry, J. 333, 693-703 (1998)
Elaine Huston et al.
Journal of cell science, 119(Pt 18), 3799-3810 (2006-08-31)
The unique N-terminal regions of PDE4 cAMP-specific phosphodiesterases confer interaction with distinct signalling and scaffolding proteins. The PDE4A1 isoform is unique in being entirely membrane associated. Its N-terminal region is formed from two helices separated by a mobile hinge, where