抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57 kDa
化学種の反応性
mouse, bovine, rat, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate from rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 1:250 using human HeLa cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
IXO11750:
P7496-VAR:
P7496-BULK:
P7496-200UL:
試験成績書(COA)
Glycosphingolipid Biosynthetic Pathway