分子量
antigen 57 kDa
化学種の反応性
human, bovine, rat, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using RIPA lysate (500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P7372-BULK:
P7372-VAR:
P7372-200UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)