詳細
L-アミノ酸オキシダーゼ(LAAO)は、分子量130 kDaのフラボタンパク質です。LAAOは約70 kDaの2つのサブユニットで構成されます。ホロ酵素の各分子にフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)分子2個が含まれます。LAAOは、シアル酸などの炭水化物を約2~5%含む糖タンパク質で、最適pHは約7.5です。微生物および動物組織、特に腎臓のほか、多くのヘビ毒に見られます。LAAOのN-末端領域には、βαβ領域およびグルタミン酸残基があります。LAAOによりヘビ毒は黄色を呈します。
アプリケーション
Crotalus adamanteus由来のL-アミノ酸オキシダーゼは、イミンデアミナーゼ活性に基づくRidタンパク質の定量に使用されています。
L-アミノ酸オキシダーゼ(LAAO)は、L-アミノ酸を対応するα-ケト酸に変換するために使用されます。Sigma-AldrichのL-アミノ酸オキシダーゼは、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)活性アッセイに使用されています。この酵素は固定化されており、酵素的フローインジェクション/化学発光検出によるL-アラニンのオンサイト測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Crotalus adamanteus由来のL-アミノ酸オキシダーゼ(LAAO)は、活性化のためにMg2+を必要とします。FAD結合のためには、N-末端領域が必要です。LAAOベースの酸化反応で生成されるH2O2は、血小板凝集の阻止につながり、浮腫およびアポトーシスを誘発します。LAAO活性は、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)およびフッ化フェニルメチルスルホニル(PMSF)により阻止されます。
調製ノート
1 mg/mLで水に溶け、澄明な溶液を生成します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
A9253-250MG:
A9253-25MG:
A9253-100MG-PW:
A9253-250MG-PW:
A9253-100MG:
A9253-BULK:
A9253-500MG:
A9253-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
The venom-gland transcriptome of the eastern diamondback rattlesnake (Crotalus adamanteus)
Rokyta DR, et al.
BMC Genomics, 13(1), 312-312 (2012)
An enzymatic flow-injection procedure with chemiluminescence detection for on-site determination of L-alanine in synthesis process
Borges EP and Reis BF
Journal of the Brazilian Chemical Society, 16(6), 1226-1232 (2005)
Snake venom L-amino acid oxidases: trends in pharmacology and biochemistry
Izidoro LFM, et al.
BioMed Research International, 2014(15), 7546-7551 (2014)
Characterization of L-amino Acid Oxidase Derived from Crotalus adamanteus Venom: Procoagulant and Anticoagulant Activities
Nielsen VG
International Journal of Molecular Sciences, 20(19), 4853-4853 (2019)
Crystalline L-amino acid oxidase of Crotalus adamanteus
Wellner D and Meister A
The Journal of Biological Chemistry, 235(7), 2013-2018 (1960)