Merck
S3132
Sigma-Aldrich
セレノ-L-メチオニン
≥98% (TLC), powder, IgE expression inhibitor
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルセレノ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
196.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
セレノ-L-メチオニン, ≥98% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
セレニウムの有機形態であるセレノ-L-メチオニン(SeMet)はCupriavidus metaliduransにみられます。
アプリケーション
セレノ-L-メチオニンは以下の用途に使用されています。
  • ニホンメダカ(Japanese Medaka)胚を用いた毒性試験に
  • 妊娠しているカニクイザル(Macaca Fascicularis)のセレニウム状態指標に及ぼすその影響を研究するために
  • 単一波長異常分散(SAD)の位相調整(フェージング)のためのタンパク質の標識に
セレノ-L-メチオニンは以下の用途で使用されてきました:
  • メダカ胚の処理のための化学物質によらないストレス要因として
  • 短波長異常分散(SAD)法による位相決定のためのタンパク質標識
  • セレノ-L-メチオニンの4T1マウス乳がんに対する分散と阻害の効果の研究
生物化学的/生理学的作用
セレノ-L-メチオニン(SeMet)は、アトピー性皮膚炎(AD)様のような皮膚病変を抑制できます。また、総免疫グロブリンE(IgE)およびインターロイキン4(IL-4)の発現を防止することもできます。魚が食餌を通して吸収するため、SeMetは生態毒性を引き起こす可能性があります。
セレノ-L-メチオニンは、抗酸化活性を発揮し、 内皮細胞ではグルタチオンペルオキシダーゼの活性を高めることが確認されています。 グルタチオンペルオキシダーゼは、DNA鎖切断、変異、および3-ニトロチロシンの形成によるタンパク質チロシンベースのシグナル伝達やその他のタンパク質機能との干渉など、過剰量のペルオキシナイトライトが原因の酸化ダメージから細胞を守ります。 セレノ-L-メチオニンをがん細胞株(MCF-7/S乳がん、DU-145前立腺がん細胞、およびUACC-375メラノーマ)に投与すると、アポトーシス細胞死と有糸分裂の異常が引き起こされます。これらのヒトがん細胞株ではマイクロモル範囲(45~130μM)においてセレノメチオニンによるよう用量依存的増殖阻害が見られましたが、正常な線維芽細胞の増殖阻害には1 mMのセレノメチオニンが必要でた。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
250.3 - 346.3 °F
引火点(℃)
121.3 - 174.6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S3132-BULK:
S3132-10MG:4548173281490
S3132-500MG:4548173241722
S3132-25MG:4548173210421
S3132-100MG:4548173210414
S3132-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A protocol to retain weakly interacting protein complexes for structural studies using an appropriate linker
Chichili VPR, et al.
Protocol Exchange (2013)
Effects of excess selenomethionine on selenium status indicators in pregnant long-tailed macaques (Macaca fascicularis)
Hawkes WC, et al.
Biological trace element research, 35(3), 281-297 (1992)
Arka Chakraborty et al.
Nucleic acids research, 45(2), 951-967 (2016-12-03)
The mitochondrial genome (mtDNA) is assembled into nucleo-protein structures termed nucleoids and maintained differently compared to nuclear DNA, the involved molecular basis remaining poorly understood. In yeast (Saccharomyces cerevisiae), mtDNA is a ∼80 kbp linear molecule and Abf2p, a double
Seleno-L-methionine is the predominant organic form of selenium in Cupriavidus metallidurans CH34 exposed to selenite or selenate
Avoscan L, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 72(9), 6414-6416 (2006)
H Sies et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 53(3-4), 228-232 (1998-06-10)
Cellular defense against excessive peroxynitrite generation is required to protect against DNA strand-breaks and mutations and against interference with protein tyrosine-based signaling and other protein functions due to formation of 3-nitrotyrosine. We recently demonstrated a role of selenium-containing enzymes catalyzing
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.